Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
395890010 395892500
ACRO395890010EA 124 EUR
ACRO395890010 ACRO395892500
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride 98%
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride
Appearance: Yellow Powder
Formula: C₃₆H₆₆Cl₂P₂Pd
Pto. de fusión: 270 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191830
Núm. CAS: 29934-17-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥97.5 %