Lithium isopropoxide 3 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
396501000 396508000
396501000.EA 122 EUR
396501000. 396508000.
Lithium isopropoxide 3 M in THF, AcroSeal®
Lithium isopropoxide
Appearance: Clear red Solution
Formula: C₃H₇LiO
MW: 66,028 g/mol
Densidad: 0,87 g/cm³
Pto. de inflamación: –19 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00048286
Núm. CAS: 2388-10-5
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to red Solution
Strength 2.9 to 3.3 M