Ácido 5-formil-2-tiofenborónico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Formylthiophen-2-boronic acid, 5-Formylthiophene-2-boronic acid
397150010
397150050
ACRO397150010EA
86.6
EUR
ACRO397150010
ACRO397150050
Ácido 5-formil-2-tiofenborónico 97%
Ácido 5-formil-2-tiofenborónico
Formula:
C₅H₅BO₃S Pto. de fusión: 132…135 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD02093666 Núm. CAS: 4347-33-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to orange Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |