(±)-2-Metiltetrahidrofurano, extra seco 99+% stabiliser free, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
397200010 397201000
397200010.EA 257 EUR
397200010. 397201000.
(±)-2-Metiltetrahidrofurano, extra seco 99+% stabiliser free, AcroSeal®
(±)-2-Metiltetrahidrofurano
Formula: C₅H₁₀O
Pto. Ebullición: 79 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –136 °C
Densidad: 0,86 g/cm³
Pto. de inflamación: –11 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005367
Núm. CAS: 96-47-9
UN: 2536
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Peroxides ≤20 ppm