2-Ethylbenzoic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
378750010 378750050
ACRO378750010EA 133 EUR
ACRO378750010 ACRO378750050
2-Ethylbenzoic acid 97%
2-Ethylbenzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₂
Pto. de fusión: 62…66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045838
Núm. CAS: 612-19-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure