2-Iodopiridina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
379330010 379330050
ACRO379330010EA 44.5 EUR
ACRO379330010 ACRO379330050
2-Iodopiridina 98%
2-Iodopiridina
Formula: C₅H₄IN
MW: 205 g/mol
Pto. Ebullición: 52 °C (,9 mmHg)
Pto. de fusión: 118…120 °C
Densidad: 1,928 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00464928
Núm. CAS: 5029-67-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to golden Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %