(±)-2-Metiltetrahidrofurano, extra dry over Molecular Sieve 99+% estabilizado, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
396630010 396631000
396630010.EA 265 EUR
396630010. 396631000.
(±)-2-Metiltetrahidrofurano, extra dry over Molecular Sieve 99+% estabilizado, AcroSeal®
(±)-2-Metiltetrahidrofurano
Formula: C₅H₁₀O
Pto. Ebullición: 79 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –136 °C
Densidad: 0,86 g/cm³
Pto. de inflamación: –11 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005367
Núm. CAS: 96-47-9
UN: 2536
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.002 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm BHT
Peroxides ≤50 ppm