6-Bromoindol 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
397360010 397360050 397362500
ACRO397360010EA 157 EUR
ACRO397360010 ACRO397360050 ACRO397362500
6-Bromoindol 96%
6-Bromoindol
Formula: C₈H₆BrN
Pto. de fusión: 92…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00238550
Núm. CAS: 52415-29-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 96 °C
GC ≥95 %