4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
397380010 397380050 397380250
ACRO397380010EA 39 EUR
ACRO397380010 ACRO397380050 ACRO397380250
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid 95%
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218,17 g/mol
Pto. de fusión: 106…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00674032
Núm. CAS: 53473-36-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 119 °C
HPLC ≥94 %