Cloruro de 3-bromobenzoilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de m-bromobenzoilo
397450050 397450250 397451000
ACRO397450050EA 32.4 EUR
ACRO397450050 ACRO397450250 ACRO397451000
Cloruro de 3-bromobenzoilo 97%
Cloruro de 3-bromobenzoilo
Formula: C₇H₄BrClO
MW: 219.46 g/mol
Pto. Ebullición: 74.5…75 °C (0.5 mmHg)
Densidad: 1.666 g/cm³
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000669
Núm. CAS: 1711-09-7
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5940 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %