Etanolato de magnesio 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Magnesium ethoxide, Magnesium ethylate
397470050 397471000 397475000
ACRO397470050EA 44 EUR
ACRO397470050 ACRO397471000 ACRO397475000
Etanolato de magnesio 98%
Etanolato de magnesio
Formula: C₄H₁₀MgO₂
MW: 114,43 g/mol
Pto. de fusión: 270 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009060
Núm. CAS: 2414-98-4
UN: 3205
ADR: 4.2,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Additional info May contain up to 2.5% Mg(OH)2 and/or MgCO3
Titration with HCl 97.5 to 102.5 %