N-Metilaminoacetato de metilo clorhidrato 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: H-Sar-OMe·HCl, N-Sar-OMe·HCl, Methyl N-methylglycinate hydrochloride
397500500 397502500
ACRO397500500EA 89.4 EUR
ACRO397500500 ACRO397502500
N-Metilaminoacetato de metilo clorhidrato 97%
N-Metilaminoacetato de metilo clorhidrato
Formula: C₄H₉NO₂·HCl
MW: 139,58 g/mol
Pto. de fusión: 110…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038876
Núm. CAS: 13515-93-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.0 % (1 g, 70°C) (to constant weight)
Titration with HClO4 ≥96.0 %