(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (tert-Butyldimethylsilyloxy)acetaldehyde
397510010 397510050
ACRO397510010EA 95.8 EUR
ACRO397510010 ACRO397510050
(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde 90%
(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde
Appearance: Clear colorless to straw yellow Liquid
Formula: C₈H₁₈O₂Si
MW: 174.315 g/mol
Pto. Ebullición: 156…157 °C (760 mmHg)
Densidad: 0.915 g/cm³
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01321229
Núm. CAS: 102191-92-4
UN: 1989
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %