2-Iodopirazina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
397530010 397530050
ACRO397530010EA 57.6 EUR
ACRO397530010 ACRO397530050
2-Iodopirazina 97%
2-Iodopirazina
Formula: C₄H₃IN₂
Pto. Ebullición: 109…110 °C (34 mmHg)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01319019
Núm. CAS: 32111-21-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.5 %