1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
396851000 396855000
ACRO396851000EA 56.1 EUR
ACRO396851000 ACRO396855000
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₄H₄N₂O₂
Pto. de fusión: 282 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011558
Núm. CAS: 37718-11-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %