2,6-Dimetilbenzaldehído 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
397560010 397560050
ACRO397560010EA 36.1 EUR
ACRO397560010 ACRO397560050
2,6-Dimetilbenzaldehído 97%
2,6-Dimetilbenzaldehído
Formula: C₉H₁₀O
Pto. de fusión: 27…30 °C
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00128003
Núm. CAS: 1123-56-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %