Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
397590010 397590100
ACRO397590010EA 44.9 EUR
ACRO397590010 ACRO397590100
Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate 97%
Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate
Formula: C₇H₁₀O₂
MW: 126,1531 g/mol
Pto. Ebullición: 76…78 °C (9 mmHg)
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00239506
Núm. CAS: 25662-28-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %