2-Bromo-6-metoxipiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
397670050 397670250
ACRO397670050EA 68.3 EUR
ACRO397670050 ACRO397670250
2-Bromo-6-metoxipiridina 97%
2-Bromo-6-metoxipiridina
Formula: C₆H₆BrNO
MW: 188.02 g/mol
Pto. Ebullición: 206 °C
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00088345
Núm. CAS: 40473-07-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to golden Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %