1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
397720010 397720050
ACRO397720010EA 18.9 EUR
ACRO397720010 ACRO397720050
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Formula: C₁₁H₂₁NO₃
Pto. de fusión: 78…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02094488
Núm. CAS: 123855-51-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %