4-Mercaptobenzoic acid 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Thiobenzoic acid
373300050 373300250
ACRO373300050EA 103 EUR
ACRO373300050 ACRO373300250
4-Mercaptobenzoic acid 90%
4-Mercaptobenzoic acid
Formula: C₇H₆O₂S
Pto. de fusión: 223…225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016617
Núm. CAS: 1074-36-8
UN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 215 to 224 °C
HPLC ≥88 %