Isopropenylmagnesium bromide solution 0.5 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
427751000 427758000
427751000.EA 169 EUR
427751000. 427758000.
Isopropenylmagnesium bromide solution 0.5 M in THF, AcroSeal®
Isopropenylmagnesium bromide solution
Appearance: Yellow to grey to brown Solution
Formula: C₃H₅BrMg
Pto. Ebullición: 67 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,927 g/cm³
Pto. de inflamación: 2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192240
Núm. CAS: 13291-18-4
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to grey to brown Solution
Titration Active base 0.45 to 0.60 M
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥96.0 %