Hexylmagnesium bromide 0.8 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
427761000 427768000
427761000.EA 103 EUR
427761000. 427768000.
Hexylmagnesium bromide 0.8 M in THF, AcroSeal®
Hexylmagnesium bromide
Appearance: Brown Solution
Formula: C₆H₁₃BrMg
Densidad: 0,98 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000046
Núm. CAS: 3761-92-0
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown Solution
Titration Grignard 0.6 to 1 M
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥97.5 %