DL-3-Phenyllactic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: DL-β-Phenyllactic acid
427770010 427770100
ACRO427770010EA 29.9 EUR
ACRO427770010 ACRO427770100
DL-3-Phenyllactic acid 97%
DL-3-Phenyllactic acid
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. de fusión: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00065928
Núm. CAS: 828-01-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure