n-Octylmagnesium bromide 2 M in diethyl ether, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
427811000 427818000
427811000.EA 86.2 EUR
427811000. 427818000.
n-Octylmagnesium bromide 2 M in diethyl ether, AcroSeal®
n-Octylmagnesium bromide
Appearance: Yellow to brown Solution
Formula: C₈H₁₇BrMg
Pto. Ebullición: 35 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,961 g/cm³
Pto. de inflamación: –35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191566
Núm. CAS: 17049-49-9
UN: 2924
ADR: 3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Grignard 1.9 to 2.2 M
GC ≥98.0 %