ω-Bromo-2-cloroacetofenona 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Bromometil-o-clorofenilcetona, α-Bromo-2-cloroacetofenona, 2-Bromo-2'-cloroacetofenona
427890010 427890050
ACRO427890010EA 77.7 EUR
ACRO427890010 ACRO427890050
ω-Bromo-2-cloroacetofenona 95%
ω-Bromo-2-cloroacetofenona
Formula: C₈H₆BrClO
MW: 233,49 g/mol
Pto. Ebullición: 162…166 °C (20 mmHg)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00832993
Núm. CAS: 5000-66-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Oxalate (C2O4) (limit about 0.05%) Passes test
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %