7-Hydroxycoumarin-4-acetic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(7-Hydroxy-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic acid, Umbelliferone-4-acetic acid
427900010 427900050
ACRO427900010EA 56.4 EUR
ACRO427900010 ACRO427900050
7-Hydroxycoumarin-4-acetic acid 97%
7-Hydroxycoumarin-4-acetic acid
Appearance: Off-white to light yellow Crystalline powder
Formula: C₁₁H₈O₅
MW: 220,18 g/mol
Pto. de fusión: 209…210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037563
Núm. CAS: 6950-82-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Hydrolyzable substance Passes test