Zirconium(IV) Propoxide ∼ 70% in propanol, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
427931000 427938000
427931000.EA 49.9 EUR
427931000. 427938000.
Zirconium(IV) Propoxide ∼ 70% in propanol, AcroSeal®
Zirconium(IV) Propoxide
Appearance: Colorless to yellow to amber Solution
Formula: C₁₂H₂₈O₄Zr
Densidad: 1,044 g/cm³
Pto. de inflamación: 23 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015307
Núm. CAS: 23519-77-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow to amber Solution
Assay 27.0 to 29.0 % (ZrO2)
Melting point 73 to 80 °C
GC ≥97.5 %