2,3-Diaminofenol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
425680010 425680050
ACRO425680010EA 89.7 EUR
ACRO425680010 ACRO425680050
2,3-Diaminofenol 97%
2,3-Diaminofenol
Formula: C₆H₈N₂O
Pto. de fusión: 161…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075199
Núm. CAS: 59649-56-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light brown to dark brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %