2-Methyl-3-buten-1-ol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
425690010 425690050
ACRO425690010EA 104 EUR
ACRO425690010 ACRO425690050
2-Methyl-3-buten-1-ol 98%
2-Methyl-3-buten-1-ol
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula: C₅H₁₀O
Pto. Ebullición: 120…121 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,835 g/cm³
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009985
Núm. CAS: 4516-90-9
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %