1-Octylmagnesium chloride 1.4 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
428031000 428038000
428031000.EA 105 EUR
428031000. 428038000.
1-Octylmagnesium chloride 1.4 M in THF, AcroSeal®
1-Octylmagnesium chloride
Formula: C₈H₁₇ClMg
Pto. de inflamación: –10 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000476
Núm. CAS: 38841-98-4
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey-green to brown Solution
Titration Grignard 1.2 to 1.6 M
Additional info is possible)