Dicloruro de etilaluminio 1.8 M in toluene, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
428041000 428048000
428041000.EA 98.7 EUR
428041000. 428048000.
Dicloruro de etilaluminio 1.8 M in toluene, AcroSeal®
Dicloruro de etilaluminio
Formula: C₂H₅AlCl₂
Pto. de inflamación: 4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000457
Núm. CAS: 563-43-9
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Strength 23 to 27 %