Methyl p-tolyl sulphoxide 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
428150010 428150050
ACRO428150010EA 60.4 EUR
ACRO428150010 ACRO428150050
Methyl p-tolyl sulphoxide 98%
Methyl p-tolyl sulphoxide
Appearance: White to yellow Low melting powder or crystals
Formula: C₈H₁₀OS
Pto. Ebullición: 113…114 °C (2,2 mmHg)
Pto. de fusión: 41…46 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075175
Núm. CAS: 934-72-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Low melting powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 46 °C
GC ≥97.5 %
NMR consistent with structure