2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(But-3-yn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran
428210050 428210250
ACRO428210050EA 90.7 EUR
ACRO428210050 ACRO428210250
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₉H₁₄O₂
MW: 154,209 g/mol
Pto. Ebullición: 92…95 °C (18 mmHg)
Densidad: 0,984 g/cm³
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012352
Núm. CAS: 40365-61-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR consistent with structure