N-(4-Pentynyl)phthalimide 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Pent-4-yn-1-yl)isoindoline-1,3-dione
425730050 425730250
ACRO425730050EA 69.3 EUR
ACRO425730050 ACRO425730250
N-(4-Pentynyl)phthalimide 97%
N-(4-Pentynyl)phthalimide
Formula: C₁₃H₁₁NO₂
MW: 213,24 g/mol
Pto. de fusión: 87…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06798110
Núm. CAS: 6097-07-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 91 °C
GC ≥96.0 %