cis-5-Norbornene exo-2,3-dicarboxylic anhydride 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (3aR,4R,7S,7aS)-rel-3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-exo-2,3-dicarboxylic Anhydride
425740010 425740050
ACRO425740010EA 63.6 EUR
ACRO425740010 ACRO425740050
cis-5-Norbornene exo-2,3-dicarboxylic anhydride 95%
cis-5-Norbornene exo-2,3-dicarboxylic anhydride
Appearance: White to tan Solid
Formula: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Pto. de fusión: 144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00630580
Núm. CAS: 2746-19-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
GC ≥94 %