DL-3-Pyrrolidinol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Pyrrolidin-3-ol, 3-Pyrrolidinol, DL-3-Hydroxypyrrolidine
425750010 425750050
ACRO425750010EA 122 EUR
ACRO425750010 ACRO425750050
DL-3-Pyrrolidinol 97%
DL-3-Pyrrolidinol
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₄H₉NO
MW: 87.12 g/mol
Pto. Ebullición: 179 °C (760 mmHg)
Densidad: 1.076 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005256
Núm. CAS: 40499-83-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %