N-Boc-DL-valine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: BOC-DL-Valine, Boc-DL-Val-OH, 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoic acid
425780100 425780500
ACRO425780100EA 83.1 EUR
ACRO425780100 ACRO425780500
N-Boc-DL-valine 98%
N-Boc-DL-valine
Formula: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217.26 g/mol
Pto. de fusión: 112…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069973
Núm. CAS: 54895-12-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
NMR consistent with structure