6-Carboxyfluorescein 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3',6'-Dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-6-carboxylic acid, 6-FAM
425801000 425805000
ACRO425801000EA 150 EUR
ACRO425801000 ACRO425805000
6-Carboxyfluorescein 96%
6-Carboxyfluorescein
Appearance: Yellow to orange Powder
Formula: C₂₁H₁₂O₇
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00036873
Núm. CAS: 3301-79-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure