Sulphur trioxide N,N-dimethylformamide complex 47+% (active SO₃)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
425850050 425850250
ACRO425850050EA 51.4 EUR
ACRO425850050 ACRO425850250
Sulphur trioxide N,N-dimethylformamide complex 47+% (active SO₃)
Sulphur trioxide N,N-dimethylformamide complex
Formula: C₃H₇NO₄S
MW: 153,152 g/mol
Pto. de fusión: 155…158 °C
Pto. de inflamación: >120 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00043411
Núm. CAS: 29584-42-7
EINECS: 249-701-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to light brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥47.0 % (as SO3)