Sodio metilato 30% (w/w) 5.4 M in methanol, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
428361000
428368000
428361000.EA
42.2
EUR
428361000.
428368000.
Sodio metilato 30% (w/w) 5.4 M in methanol, AcroSeal®
Sodio metilato
Formula:
CH₃NaO Pto. de fusión: 1…5 °C Densidad: 0,97 g/cm³ Pto. de inflamación: 33 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012179 Núm. CAS: 124-41-4 UN: 1289 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to light yellow Solution |
Strength | 5.3 to 5.6 M |
HPLC | ≥97.5 % |