cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
425900010
425902500
ACRO425900010EA
456
EUR
ACRO425900010
ACRO425902500
cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid 95%
cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Formula:
C₆H₉NO₂ Pto. de fusión: 252…256 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03093875 Núm. CAS: 22255-16-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow Powder or crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Titration with NaOH | ≥94 % |