DSS (Disuccinimidyl suberate) 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
426020010
426020050
ACRO426020010EA
163
EUR
ACRO426020010
ACRO426020050
DSS (Disuccinimidyl suberate) 97%
DSS (Disuccinimidyl suberate)
Formula:
C₁₆H₂₀N₂O₈ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00049059 Núm. CAS: 68528-80-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |