Sulfuro de amonio 20% in water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
426080010 426081000
ACRO426080010EA 307 EUR
ACRO426080010 ACRO426081000
Sulfuro de amonio 20% in water
Sulfuro de amonio
Formula: H₈N₂S
MW: 68.14 g/mol
Pto. de fusión: -18
Densidad: 0.99
Pto. de inflamación: 32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010892
Núm. CAS: 12135-76-1
UN: 2683
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,00560
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Solution
Titration Iodimetric 20.0 to 24.0 %
Refractive index 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %