Borato de trietilo 97%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
428651000 428658000
428651000.EA 53.7 EUR
428651000. 428658000.
Borato de trietilo 97%, AcroSeal®
Borato de trietilo
Formula: C₆H₁₅BO₃
Pto. Ebullición: 117 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,858 g/cm³
Pto. de inflamación: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009073
Núm. CAS: 150-46-9
UN: 1176
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3705 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %