tert-Butóxido de potasio 1 M in tert-butanol, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: terc-Butanolato de potasio
426121000 426128000
426121000.EA 105 EUR
426121000. 426128000.
tert-Butóxido de potasio 1 M in tert-butanol, AcroSeal®
tert-Butóxido de potasio
Formula: C₄H₉KO
MW: 112.21 g/mol
Densidad: 0.82 g/cm³
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012162
Núm. CAS: 865-47-4
UN: 2920
ADR: 8 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to amber Solution
Strength 0.95 to 1.10 M
Refractive index 1.5750 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %