Fosforocloridato de dimetilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Chlorophosphoric acid dimethyl ester, Dimethyl phosphorochloridate
426140050 426140250
ACRO426140050EA 93.1 EUR
ACRO426140050 ACRO426140250
Fosforocloridato de dimetilo 96%
Fosforocloridato de dimetilo
Formula: C₂H₆ClO₃P
MW: 144.49 g/mol
Pto. Ebullición: 80 °C (25 mmHg)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00117904
Núm. CAS: 813-77-4
UN: 2927
ADR: 6.1 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥95.0 %