N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutane 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
426190010 426190050
ACRO426190010EA 77.9 EUR
ACRO426190010 ACRO426190050
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutane 95%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutane
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₉H₂₀N₂O₂
Densidad: 0,984 g/cm³
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00210019
Núm. CAS: 68076-36-8
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
NMR consistent with structure