4,4-Dimetil-1-penteno 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
426270010 426270050 426270250
ACRO426270010EA 36.1 EUR
ACRO426270010 ACRO426270050 ACRO426270250
4,4-Dimetil-1-penteno 99%
4,4-Dimetil-1-penteno
Formula: C₇H₁₄
MW: 98,19 g/mol
Pto. Ebullición: 73 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –136,6 °C
Densidad: 0,682 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026337
Núm. CAS: 762-62-9
UN: 3295
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %