(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (6-Bromopyridin-2-yl)methanol, 2-Bromo-6-pyridinemethanol, 2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine
426310010 426310050
ACRO426310010EA 74 EUR
ACRO426310010 ACRO426310050
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 96%
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Pto. de fusión: 34…39 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039884
Núm. CAS: 33674-96-3
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 41 °C
GC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure