Carbonato de dimetilo, extra seco 99+%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
428730010 428731000
428730010.EA 177 EUR
428730010. 428731000.
Carbonato de dimetilo, extra seco 99+%, AcroSeal®
Carbonato de dimetilo
Formula: C₃H₆O₃
MW: 90.08 g/mol
Pto. Ebullición: 90
Pto. de fusión: 2…4 °C
Densidad: 1.069 g/cm³
Pto. de inflamación: 18
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008420
Núm. CAS: 616-38-6
UN: 1161
ADR: 3 II
Índice Merck: 12,06117
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA